P5999
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone IPC1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IPC1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 25-35 kDa
reactividad de especies
hamster, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
microarray: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using mouse brain extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)