Merck
O5126
Sigma-Aldrich
Oligomycin B
~95% (HPLC)
About This Item
Fórmula lineal:
C45H72O12
Número de CAS:
Peso molecular:
841.08
Beilstein:
5705502
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
~95% (HPLC)
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@H](CC)\C=C\C=C\C[C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)\C=C\C(=O)O[C@@]([H])([C@H]1C)[C@@H](C)[C@]3(O2)O[C@]([H])(C[C@H](C)O)[C@H](C)CC3=O
Descripción general
Chemical structure: macrolide
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)