MAK090
γ-Glutamyltransferase (GGT) Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinónimos:
Gamma Glutamyltransferase Activity Fluorometric Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(296566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)