Merck
M7639
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Sinónimos:
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
mp
161-163 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using