M7531
11-Methyllauric acid
≥98%
Sinónimos:
11-Methyldodecanoic acid, Isotridecanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
SIOLDWZBFABPJU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)