Merck
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
Sinónimos:
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40O2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
calidad
mixture of isomers
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
Clave InChI
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)