Merck
M5906
Sigma-Aldrich
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinónimos:
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H42O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥98% (capillary GC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)