Merck
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO3·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
243.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
off-white to light yellow
solubilidad
H2O: ≥30 mg/mL
cadena SMILES
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
Características y beneficios
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)