Merck
M024030
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for ABI
Sinónimos:
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H53N4O5P
Peso molecular:
676.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
Clave InChI
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Información legal
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)