Merck
870130P
Avanti
18:0 azidoethyl PC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-azidoethyl)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H89N4O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
845.18
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)