L5538
Leu-Ser-Lys-Leu-NH2
≥95% (HPLC), suitable for mass spectrometry
Sinónimos:
LSKL-NH2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Leu-Ser-Lys-Leu-NH2, ≥95% (HPLC)
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C21H42N6O5/c1-12(2)9-14(23)19(30)27-17(11-28)21(32)25-15(7-5-6-8-22)20(31)26-16(18(24)29)10-13(3)4/h12-17,28H,5-11,22-23H2,1-4H3,(H2,24,29)(H,25,32)(H,26,31)(H,27,30)/t14-,15-,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
YOKXDNNIFSAXBY-QAETUUGQSA-N
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?