Merck
L1879
Sigma-Aldrich
Lys-Leu acetate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
259.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
temp. de almacenamiento
−20°C
Nivel de calidad
cadena SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H25N3O3.C2H4O2/c1-8(2)7-10(12(17)18)15-11(16)9(14)5-3-4-6-13;1-2(3)4/h8-10H,3-7,13-14H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18);1H3,(H,3,4)/t9-,10-;/m0./s1
Clave InChI
VAGRBXWQTXIVKV-IYPAPVHQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)