L133
L-750,667 trihydrochloride
solid
Sinónimos:
3-[4-(4-Iodophenyl)piperazin-1-yl]methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine trihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
cadena SMILES
Cl.Cl.Cl.Ic1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19IN4.3ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;;;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);3*1H
Clave InChI
YOURSPNOEWYAKO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD4(1815)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)