Merck
G7146
Sigma-Aldrich
Glucosa oxidasa from Aspergillus niger
Isoelectric focusing marker, pI 4.2
Sinónimos:
β-D-Glucosa:oxígeno 1-oxidorreductasa, G.Od., GOx
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
solid
mol peso
160 kDa
pI 
4.2
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descripción general
Peso molecular: 160 kDa (filtración en gel)
pI: 4,2
Coeficiente de extinción: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosa oxidasa de Aspergillus niger es un dímero que consta de dos subunidades iguales con un peso molecular de 80 kDa cada una. Cada subunidad contiene un resto del dinucleótido de flavina y adenina y un hierro. La enzima es una glucoproteína que contiene ~16 % de azúcares neutros y un 2 % de amino azúcares. La enzima también contiene 3 restos de cisteína y 8 posibles sitios para glucosilación ligada a N.
La glucosa oxidasa es capaz de oxidar D-aldohexosas, monodesoxi-D-glucosas y metil-D-glucosas a velocidades variables.
El pH óptimo para la glucosa oxidasa es de 5,5, si bien tiene un amplio espectro de actividad a valores de pH de 4 a 7. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa con una KM de 33-110 mM.
La glucosa oxidasa no requiere activadores, pero es inhibida por Ag+, Hg2+, Cu2+, el acetato fenilmercúrico y el p-cloromercuribenzoato. No es inhibida por los reactivos SH no metálicos:. N-etilmaleimida, yodoacetato y yodoacetamida.
La glucosa oxidasa puede utilizarse en la determinación enzimática de la D-glucosa en disolución. Como la glucosa oxidasa oxida la β-D-glucosa a D-gluconolactato y peróxido de hidrógeno, suele utilizarse la peroxidasa de rábano picante como enzima de acoplamiento para la determinación de la glucosa. La glucosa oxidasa es específica para la β-D-glucosa, pero pueden cuantificarse disoluciones de D-glucosa ya que la α-D-glucosa mutorrotará a β-D-glucosa a medida que la β-D-glucosa va siendo consumida por la reacción enzimática.
Aplicación
La glucosa oxidasa se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria y farmacéutica, y es un componente principal de los biosensores de glucosa.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de la β-d-glucosa a d-glucono-β-lactona y peróxido de hidrógeno, con oxígeno molecular como aceptor de electrones.
Definición de unidad
Una unidad oxidará 1,0 μmol de β-D-glucosa a D-gluconolactona y H2O2 por minuto a pH 5,1 y a 35 °C, equivalente a una captación de O2 de 22,4 μl por minuto. Si la mezcla de reacción se satura con oxígeno, la actividad puede aumentar hasta en un 100%.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Habib Razmi et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 498-504 (2012-10-27)
Graphene quantum dots (GQD) were introduced as a novel and suitable substrate for enzyme immobilization. Glucose oxidase (GOx) was immobilized on GQD modified carbon ceramic electrode (CCE) and well-defined quasi-reversible redox peaks were observed. The UV-vis photoluminescence spectroscopy, transition electron
Karnit Bahartan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(98), 11957-11959 (2012-11-06)
Yeast displaying glucose oxidase on their surface were encapsulated in a graphene oxide hydrogel. The ability of the modified yeast to reduce graphene oxide by glucose assimilation while maintaining viability was tested with time and deemed suitable for biofuel cell
Kun Deng et al.
Analytica chimica acta, 759, 61-65 (2012-12-25)
In this work, a new label-free electrochemical aptamer-based sensor (aptasensor) was constructed for detection of platelet-derived growth factor (PDGF) based on the direct electrochemistry of glucose oxidase (GOD). For this proposed aptasensor, poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA)-protected graphene-gold nanoparticles (P-Gra-GNPs) composite was
Yinhui Yi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(6), 612-614 (2012-12-12)
Si quantum dots have been demonstrated to be environmentally friendly photoluminescence probes and their fluorescence was quenched by H(2)O(2) that was produced from the glucose oxidase-catalyzed oxidation of glucose. This strategy could be used to detect glucose with high sensitivity
Rong Hu et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 442-445 (2012-10-16)
A universal sensing platform for fluorescence turn-on detection of biomolecules is developed based on Fenton reaction triggered molecular beacon cleavage. Due to its high quenching efficiency, molecular beacons (MBs)-based sensing systems usually show low background fluorescence and large signal-to-background ratio.