G2775
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 1mm x 8cm, color-coded red
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Nombre del producto
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 1 mm × 8 cm, color-coded red
Materiales
silicone
Nivel de calidad
tamaño
1 mm × 8 cm
color
color-coded red
Características y beneficios
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)