Documentos clave
G2650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 406.00
MXP 406.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 406.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
MXP 406.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
Materiales
silicone
tamaño
0.75 mm × 8 cm
color
color-coded yellow
Características y beneficios
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)