Documentos clave
F7144
Sigma-Aldrich
Sigma glass-fiber filters
retention >2.6 μm, circles diam. × thickness 2.4 cm × 0.34 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiales
borosilicate glass
círculos diám. × grosor
2.4 cm × 0.34 mm
tamaño de poro
>2.6 μm retention
peso básico
54 g/m2
Aplicación
A general laboratory grade for cell harvesting, receptor binding, wastewater analysis, stack sampling.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)