Merck
D4634
Supelco
Dotriacontane
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)30CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
450.87
Beilstein:
1783260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
densidad de vapor
15.6 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97% (GC)
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)