Documentos clave
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
10 EA
MXP 5,213.00
MXP 5,213.00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
MXP 5,213.00
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
MXP 5,213.00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
esterilidad
non-sterile
Características
Holds 81 x 4-5 mL tubes
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431120
técnicas
cryopreservation: suitable
Características y beneficios
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)