Documentos clave
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
10 EA
MXP 3,940.00
MXP 3,940.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
MXP 3,940.00
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
MXP 3,940.00
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
Características
Holds 81 x 1-2 mL tubes
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431119
técnicas
cryopreservation: suitable
Características y beneficios
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)