Merck
C3731
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well CapMat, for sealing 96 well plates, square nap, translucent, non-pierceable
Sinónimos:
multiwell plate cap mats, Greiner CapMats for sealing multiwell plates
Seleccione un Tamaño
50 EA
MXP 6,483.00
MXP 6,483.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
MXP 6,483.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
MXP 6,483.00
Check Cart for Availability
Materiales
ethylene vinyl acetate
esterilidad
non-sterile
envase
case of 50 ea (internal packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Greiner 381080
tamaño
96 wells
color
translucent
idoneidad
suitable for (for sealing 96 well plates)
Resistencia química o física
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)