A9517
Azoximetano
13.4 M, >95% (GC)
Sinónimos:
AOM
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>95% (GC)
concentración
13.4 M
bp
97-99 °C (lit.)
97-99 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: soluble
densidad
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
Clave InChI
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?