Documentos clave
A5539
Sigma-Aldrich
AAT Media Supplement (50×) Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
MXP 838.00
MXP 838.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
MXP 838.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
MXP 838.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
Línea del producto
BioXtra
Formulario
lyophilized powder
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Reconstitución
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 75 μM adenine, 0.8 μM aminopterin, 16 μM thymidine.
Información legal
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)