93985
Adenosine deaminase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥1 U/mL
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
actividad específica
≥1 U/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?