Documentos clave
74942
Sigma-Aldrich
Acrylamido buffer solution pK >12.0
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H21ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.74
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
solution
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
Clave InChI
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)