39298
Kollicoat® Protect
Sinónimos:
Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft-copolymer and polyvinyl alcohol (PVA)
About This Item
Productos recomendados
impurezas
≤20 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
residuo de ign.
≤3.0%
pérdida
≤5% loss on drying
pH
5.0-8.0 (15% in H2O)
viscosidad
150-450 mPa.s, 20 % in solution(23 °C) (RVT, SP 2/100 RPM)
número de éster
50‑115 mg KOH/g
idoneidad
complies for Infrared spectrum
Aplicación
Nota de análisis
1,4 dioxane ≤380 ppm, ethylene glykol ≤620 ppm, vinyl acetate ≤100 ppm, methyl acetatea ≤1000 ppm, methanol ≤3000 ppm, acetic acid ≤15000 ppm
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)