Documentos clave
311A-500
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Growth Medium without Antibiotics (500 ml)
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 3,032.00
MXP 3,032.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 3,032.00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
MXP 3,032.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Formulario
liquid
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)