31253
Potassium hexacyanoferrate(III)
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinónimos:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
técnicas
titration: suitable
impurezas
≤0.02% hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-)
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?