W417920
2-Methylfuran
99%
Sinónimos:
Silvan
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
2.8 (vs air)
presión de vapor
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
chocolate; ethereal
cadena SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)