Merck
S1299
Supelco
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
MXP 1,967.00
MXP 1,967.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
MXP 1,967.00
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
MXP 1,967.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nivel de calidad
clases químicas de analitos
sugars (sucrose)
técnicas
photometry: suitable
aplicaciones
food and beverages
general analytical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)