Documentos clave
PHR3857
Supelco
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
261.36
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1727031
familia API
zolmitriptan
envase
pkg of 50MG
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Nota de análisis
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)