PHR2614
Valproic Acid Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Valeronitrile, Butyl cyanide, Pentanenitrile
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
valproic acid
Formulario
liquid
envase
pkg of 100 mg
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)