PHR2113
Paclitaxel Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N-Debenzoyl-N-hexanoylpaclitaxel
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000699
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C46H57NO14/c1-8-9-12-21-33(51)47-35(28-17-13-10-14-18-28)36(52)42(55)59-30-23-46(56)40(60-41(54)29-19-15-11-16-20-29)38-44(7,31(50)22-32-45(38,24-57-32)61-27(4)49)39(53)37(58-26(3)48)34(25(30)2)43(46,5)6/h10-11,13-20,30-32,35-38,40,50,52,56H,8-9,12,21-24H2,1-7H3,(H,47,51)/t30-,31-,32+,35-,36+,37+,38-,40-,44+,45-,46+/m0/s1
Clave InChI
BEHTXUBGUDGCNQ-IEAAAIHOSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)