Merck
PHL83505
Griffonin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lithospermoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,234.00
MXP 9,234.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,234.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
329.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,234.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#C\C=C1\C(C(C(C=C\1)O)O)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-7(17)9(18)13(6)23-14-12(21)11(20)10(19)8(5-16)22-14/h1-3,7-14,16-21H,5H2/b6-3+
Clave InChI
WIIDBJNWXCWLKF-ZZXKWVIFSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)