Merck
PHL83504
Griffonilide
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,234.00
MXP 9,234.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,234.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,234.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C2C(C(C=CC2=CC1=O)O)O
InChI
1S/C8H8O4/c9-5-2-1-4-3-6(10)12-8(4)7(5)11/h1-3,5,7-9,11H
Clave InChI
VXWUBYBAUIHOHG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)