Merck
PFS15
Supelco
SpheriCal Mix
Protein Medium, suitable for MALDI-MS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Línea del producto
SpheriCal
Formulario
powder
caducidad
expiry date on the label
mol peso
Mr 15000-30000 Da (Na & adduct)
composición
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
técnicas
MALDI-MS: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
calibrants PFS5A : PFS5B : PFS5C : PFS5D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Aplicación
For mass calibration in mass spectrometry
Envase
Quantity: 3*5 mg
Información legal
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.