Merck
P57506-M
Sigma-Aldrich
Pyridine
reagent grade, ≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
79.10
Beilstein:
103233
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
115 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
densidad de vapor
2.72 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
899 °F
lim. expl.
12.4 %
impurezas
≤0.1% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pyridine is a basic N-heterocyclic compound. It acts as a nitrogen donor ligand and forms many metal-pyridine complexes. It has wide applications as a solvent, catalyst, and intermediate for synthesis.[1]
Aplicación
  • Ligand-Modulated Nuclearity and Geometry in Nickel(II) Hydrazone Complexes: From Mononuclear Complexes to Acetato- and/or Phenoxido-Bridged Clusters.: Research on the use of pyridine and its derivatives to control the nuclearity and coordination geometry in nickel(II) complexes, which is crucial for designing metal-organic frameworks and catalytic sites (Vrdoljak et al., 2023).
  • Non-palindromic (C^C^D) gold(III) pincer complexes are not accessible by intramolecular oxidative addition of biphenylenes - an experimental and quantum chemical study.: A study examining the limitations of pyridine-containing ligands in stabilizing reactive gold(III) complexes, providing insights into the electronic properties and stability challenges (Feuerstein & Breher, 2021).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biotreatment of waste gas containing pyridine in a biofilter
Pandey RA, et al.},
Bioresource Technology, 98(12), 2258-2267 (2017)