Documentos clave
NIST1669B
Propane in air
NIST® SRM® 1669b, nominal 500 mmol/mol
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 107,295.00
MXP 107,295.00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 107,295.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
MXP 107,295.00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
mixture
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Propane (C3H8)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)