F4166
Sodium formate
BioXtra
Sinónimos:
Formic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
product line
BioXtra
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
259-262 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?