Documentos clave
ERMDB001
Human hair (trace elements)
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Trace elements in human hair
Seleccione un Tamaño
3.5 G
MXP 11,183.00
MXP 11,183.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3.5 G
MXP 11,183.00
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
MXP 11,183.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Descripción general
Certified for As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn.
Nota de análisis
For more information please see:
ERMDB001
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gabriela P F Arrifano et al.
Frontiers in genetics, 9, 285-285 (2018-08-14)
Human exposure to mercury is a serious problem of public health in Amazon. As in other vulnerable populations throughout the world, Amazonian riverine populations are chronically exposed to this metal and some symptoms of mercury intoxication were already detected in