Documentos clave
ERMCE101
Trout Muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,670.00
MXP 8,670.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,670.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 8,670.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMCE101
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Trace Elements: Arsenic (As), Iron (Fe), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)