Documentos clave
ERMBF437C
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,397.00
MXP 2,397.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,397.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 2,397.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Certified for the mass fraction of DAS-81419-2 SOYA.
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF437C
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)