Documentos
CCW4547
Millipore
Placas de agar cromógeno para pseudomonas
new
Solid culture medium for selective isolation and detection of Pseudomonas aeruginosa, suitable for microbiology
Sinónimos:
CPA
About This Item
UNSPSC Code:
41171606
Quality Level
form
solid
shelf life
2 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
feature
ready-to-use
composition
agar, 10.00 g/L
buffers, 2.15 g/L
peptones, 14.00 g/L
selective chromogenic mix, 0.24 g/L
packaging
box of 30 plates
storage condition
(Tightly closed)
parameter
9 mL filling volume
plate diam.
55 mm
color
yellowish
pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Pseudomonas spp.
Categorías relacionadas
General description
Las placas de agar cromógeno para Pseudomonas son placas de medios listos para usar con medio de cultivo sólido destinado al aislamiento selectivo y la detección del género Pseudomonas mediante filtración a través de membrana. Las colonias de Pseudomonas aparecen de color azul-verdoso debido a la presencia de la mezcla cromógena selectiva en el medio.Filtre la muestra preparada a través de una membrana de 0,45 µm de poro y aplíquela sobre la superficie del agar cromógeno.
Application
Las placas de agar cromógeno para Pseudomonas son placas de medios listas para usar adecuados para el aislamiento selectivo de géneros de Pseudomonas de las muestras.
Components
1 caja que contiene: 6 bolsas de plástico con 5 placas de 55 mm/bolsa.
Other Notes
Cada laboratorio debe evaluar los resultados de acuerdo con sus especificaciones. El presunto aislamiento del género Pseudomonas deberá confirmarse mediante otros análisis microbiológicos y bioquímicos.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.