CCW4109
MRS Agar in tubes
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria, suitable for microbiology
Sinónimos:
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
Formulario
solid
caducidad
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composición
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium acetate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
envase
box of 20 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
17 mL filling volume
tubo volumen
20 mL
color
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Lactobacillus spp.
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)