Documentos clave
BCR349
Cod liver oil (PCB′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR349
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, 2,3′,4,4′,5 Pentachlorobiphenyl, PCB 153, 2,2′,3,4,4′,5,5′ Heptachlorobiophenyl
Matrix Group: Fish and Seafood
Sales restrictions may apply
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)