93303
Tris(2-aminoethyl)amine
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Clave InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)