Documentos clave
DWK233302303
DURAN® Pasteur pipette with long draw fine tip
capacity (2 mL), pkg of 4 packs, pack of 250 ea, non-sterile
Sinónimos:
233302303
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 2,354.00
MXP 2,354.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 2,354.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
MXP 2,354.00
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
Características
graduation: no
envase
pack of 250 ea
pkg of 4 packs
fabricante / nombre comercial
DURAN®
capacidad
(2 mL)
Descripción general
Borosilicate glass 5.1 is more stable than soda-lime glass and is therefore insensitive to rapid temperature changes and chemical stress. Nearly inert borosilicate glass minimizes interactions with the material and reduces the risk of sample contamination. Pasteur pipettes with short or long extended, fine tip (150 and 230 mm). The filling volume is approx. 2 ml. Natural rubber teat can be ordered separately.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3