Merck
86033
Sigma-Aldrich
Sulfamide
purum, ≥99%
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 983.00
MXP 983.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 983.00
About This Item
Fórmula lineal:
(NH2)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 983.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
densidad
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Clave InChI
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The role of sulfamide derivatives in medicinal chemistry: a patent review
Reitz AB, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Patents, 19(10), 1449-1453 (2009)
Sulfamides and sulfamide polymers directly from sulfur dioxide.
Leontiev AV, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2887-2889 (2006)
Laura Rosanò et al.
Cancer research, 74(24), 7453-7464 (2014-11-08)
The high mortality of epithelial ovarian cancer (EOC) is mainly caused by resistance to the available therapies. In EOC, the endothelin-1 (ET-1, EDN1)-endothelin A receptor (ETAR, EDNRA) signaling axis regulates the epithelial-mesenchymal transition (EMT) and a chemoresistant phenotype. However, there
Stephen T Vito et al.
Toxicology and applied pharmacology, 281(2), 185-194 (2014-12-03)
Tetramethylenedisulfotetramine (TETS) is a potent convulsant poison for which there is currently no approved antidote. The convulsant action of TETS is thought to be mediated by inhibition of type A gamma-aminobutyric acid receptor (GABAAR) function. We, therefore, investigated the effects