Merck
43080
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
Sinónimos:
N,N-Diphenylhydrazine (asym.) hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2NNH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
220.70
Beilstein:
3569340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥97.0% (AT)
mp
162-166 °C (dec.)
cadena SMILES
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)