Merck
40168
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
228.20
Beilstein:
3345562
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
154-157 °C
cadena SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)